Läs mer
1,3-bensotiazol-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10418192
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10418192 1 g 1g
10181252 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10418192 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06004DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6639-57-2
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.194
MDL-nummer MFCD00526215
InChI-nyckel RHKPJTFLRQNNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzothiazolecarboxaldehyde, benzothiazole-2-carbaldehyde, benzothiazole-2-carboxaldehyde, benzo d thiazole-2-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-2-carboxaldehyde, 2-formylbenzothiazole, zlchem 104, benzothiazolecarbaldehyde, pubchem14482, 2-benzothiazolecarbaldehyde
PubChem CID 241608
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzothiazole-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.2
Procent renhet 97%