missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Benzothiazole-4-sulfonyl Chloride |
| CAS | 149575-65-5 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl N O2 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO2S2/c8-13(10,11)6-3-1-2-5-7(6)9-4-12-5/h1-4H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1cccc2scnc12 |
| IUPAC-namn | 1,3-benzothiazole-4-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.7 |
| Formel vikt | 232.9372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?