Läs mer
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 10696810 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10696810 1 g Glasflaska 1g
10833001 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696810 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431150010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19989-67-4 | C8H5NOS | 163.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19989-67-4
Molekylformel C8H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 163.2
InChI-nyckel AVSFPLJXSHRMHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-benzothiazolecarboxaldehyde, benzo d thiazole-6-carbaldehyde, 1,3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-formylbenzothiazole, benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-benzothiazolecarbaldehyde, 1?3-benzothiazole-6-carboxaldehyde, 6-benzo d thiazolecarboxaldehyde, 6-benzothiazolecarboxaldehyde 8ci,9ci
PubChem CID 15089709
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=C1C=O)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92.0°C to 93.0°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Benzothiazole-6-carbaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.