Läs mer
1,3-Bensoxazol-2-amin, Mikromol™
Produktkod. 17900796
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17900796 25 mg
1 options
Produktkod. 17900796 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0332.170025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,3-Bensoxazol-2-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzoxazol-2-amine
CAS 4570-41-6
Analyt- eller komponentnamn 1,3-Benzoxazol-2-amine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine
InChI formel InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
LEDER Nc1oc2ccccc2n1
IUPAC-namn 1,3-bensoxazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 134.14
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 134,048 g/mol