Läs mer
1,3-Benzoxazol-6-ol, TRC
Produktkod. 30340939
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30340939 10 mg
1 options
Produktkod. 30340939 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41687010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Benzoxazol-6-ol
CAS 106050-81-1
Molekylformel C7H5NO2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5NO2/c9-5-1-2-6-7(3-5)10-4-8-6/h1-4,9H
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)OC=N2
IUPAC-namn 1,3-benzoxazol-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 135.12
Formel vikt 135.032