Läs mer
1,3-Bis(1-adamantyl)benzimidazolium chloride, 95%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Bis(1-Adamantyl)benzimidazolium chloride |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 283.9°C to 285.6°C |
| Färg | Gray to White |
| Elementaranalys | 72.06 to 81.26% C, 6.22 to 7.02% N |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (HPLC) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 423.05 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 1,3-Bis(1-adamantyl)-benzimidazolium chloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.