Läs mer
1,3-Bis(1-naphthalenyloxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2 |
| Formel vikt | 344.1412 |
| Procent renhet | >95% |