Läs mer
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene] Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene] Dichloro(o-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 626.1405 |