Läs mer
1,3-bis(2,4,6-trimetylfenyl)imidazolidiniumklorid, 97 %
Produktkod. 10669604 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10669604 1 g Glasflaska 1g
10494705 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10669604 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378330010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 173035-10-4 | C21H27ClN2 | 342,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173035-10-4
Molekylformel C21H27ClN2
Molekylvikt (g/mol) 342.91
MDL-nummer MFCD09039279
InChI-nyckel COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-dimesitylimidazolidine hydrochloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-dimesitylimidazolidine, chloride salt, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-imidazolidin-1-ium chloride, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolidine hydrochloride
IUPAC-namn 1,3-bis(2,4,6-trimetylfenyl)-4,5-dihydro-3H-lλ5-imidazol-1-yliumklorid
LEDER [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2CC[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 280 °C till 286 °C
Färg Beige till Brun-Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 342.91
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.