missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol M |
| CAS | 13595-25-0 |
| Molekylformel | C24 H26 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Phenol, 4,4'-(m-phenylenediisopropylidene)di- (7CI,8CI), 4,4'-[1,3-Phenylenebis(1-methylethylidene)]bis[phenol], 1,3-Bis(4-hydroxycumyl)benzene, 1,3-Bis[1-methyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene, 1,3-Bis[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene, 1,3-Bis[α-methyl-α-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzene, 1,3-Di[2-(4-hydroxyphenyl)-2-propyl]benzene, 4,4'-(m-Phenylenediisopropylidene)bisphenol, 4,4'-(m-Phenylenediisopropylidene)diphenol, 4,4'-[1,3-Phenylenebis(2,2-propylidene)]bisphenol, Bisphenol M |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26O2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16,25-26H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[3-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl]propan-2-yl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.46 |
| Formel vikt | 346.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?