missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane |
| CAS | 415724-02-6 |
| Molekylformel | C19 H24 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Benzene, 1,1'-[1,3-propanediylbis(oxy)]bis[2,5-dimethyl- (9CI), 1,3-Bis(2,5-dimethylphenoxy)propane, Gemfibrozil Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-14-6-8-16(3)18(12-14)20-10-5-11-21-19-13-15(2)7-9-17(19)4/h6-9,12-13H,5,10-11H2,1-4H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C)c(OCCCOc2cc(C)ccc2C)c1 |
| IUPAC-namn | 2-[3-(2,5-dimethylphenoxy)propoxy]-1,4-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.39 |
| Formel vikt | 284.1776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?