Läs mer
1,3-Bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazolidiniumklorid, 90 %
Produktkod. 10210423 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10210423 1 g Glasflaska 1g
10085633 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10210423 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378340010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 258278-25-0 | C27H39ClN2 | 427,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 258278-25-0
Molekylformel C27H39ClN2
Molekylvikt (g/mol) 427.07
MDL-nummer MFCD07369796
InChI-nyckel LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, sipr.hcl, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolinium chloride?, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidiniumchloride, 1,3-bis 2,6-bis isopropyl phenyl imidazolin-3-ium chloride
PubChem CID 2734918
IUPAC-namn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)fenyl]-4,5-dihydroimidazol-l-ium;klorid
LEDER [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1CC[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 427.07
Procent renhet 90%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.