Läs mer
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10045173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10045173 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10045173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 282109-83-5
Molekylformel C27H39BF4N2
Molekylvikt (g/mol) 478.42
MDL-nummer MFCD04971187
InChI-nyckel KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr-hbf4, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 4,5-dihydro-1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium tetrafluoroborate, n,n'-bis 2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, sipr.hbf4, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolinium tetrafluoroborate, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl-4,5-dihydro-imidazolium tetra-fluoroborate
PubChem CID 11375006
IUPAC-namn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydroimidazol-1-ium;tetrafluoroborate
LEDER [B-](F)(F)(F)F.CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N2CC[N+](=C2)C3=C(C=CC=C3C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Elementaranalys 97.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 478.42
Procent renhet 97+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.