Läs mer
1,3-Bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid, 97 %
Produktkod. 11456270
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456270 1 g 1g
11466270 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456270 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27150.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425,06 g/mol
1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används också i organisk syntes, såväl som en farmaceutisk mellanprodukt. 1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används som ett reagens vid syntesen av NHC-koppar(I)-komplex som bär dipyridylaminligander som uppvisar intressanta luminiscerande egenskaper och är potentiella kandidater för tillämpningar av organiska ljusemitterande dioder. 1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används också som ett reagens vid syntesen av 5,6-dimetyl-9-oxo-9H-xanten-4-ättiksyrametylester (D476595); metylesterderivatet av läkemedlet Vadimezan (V084950).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används också i organisk syntes, såväl som en farmaceutisk mellanprodukt. 1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används som ett reagens vid syntesen av NHC-koppar(I)-komplex som bär dipyridylaminligander som uppvisar intressanta luminiscerande egenskaper och är potentiella kandidater för tillämpningar av organiska ljusemitterande dioder. 1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid används också som ett reagens vid syntesen av 5,6-dimetyl-9-oxo-9H-xanten-4-ättiksyrametylester (D476595); metylesterderivatet av läkemedlet Vadimezan (V084950).
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 250285-32-6
Molekylformel C27H37ClN2
Molekylvikt (g/mol) 425.06
MDL-nummer MFCD02684545
InChI-nyckel AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
PubChem CID 2734913
IUPAC-namn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)fenyl]imidazol-l-ium;klorid
LEDER [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Smältpunkt ∽280°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 425.05
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.