Läs mer
1,3-bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10675903 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675903 2 g Glasflaska 2g
1 options
Produktkod. 10675903 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378310020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 250285-32-6 | C27H37ClN2 | 425.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolium chloride
CAS 250285-32-6
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Tan eller vit
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C27H37ClN2
MDL-nummer MFCD02684545
Kvantitet 2 g
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazolium chloride, ipr hcl, 2,5-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolium chloride, ipr.hcl, 1,3-bis 2,6-bis 1-methylethyl phenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-di-i-propylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-bis-2,6-diisopropyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-bis 2,6-bis prop-2-yl phenyl-1h-imidazol-3-ium chloride
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
InChI-nyckel AVJBQMXODCVJCJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1C=C[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
IUPAC-namn 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)fenyl]imidazol-l-ium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 425.06
PubChem CID 2734913
Formel vikt 425.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.