Läs mer
1,3-Bis(2,6-diisopropylfenyl)imidazoliumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolium Chloride |
| CAS | 250285-32-6 |
| Molekylformel | C19 H27 F O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazol-3-ium Chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27FO/c1-18-9-7-13(21)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,6,13-16,21H,4-5,7-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2F |
| IUPAC-namn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-fluoro-10,13-dimetyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.416 |
| Formel vikt | 290.205 |