Läs mer
1,3-Bis(2-((benzyloxi)metyl)fenyl)isobensofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran |
| CAS | 2514955-48-5 |
| Molekylformel | C7 H6 F N O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12) |
| LEDER | Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.126 |
| Formel vikt | 171.033 |