Läs mer
1,3-Bis(2-((benzyloxi)metyl)fenyl)isobensofuran, TRC
Produktkod. 30330789
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30330789 500 mg
1 options
Produktkod. 30330789 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB399835500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2-((benzyloxy)methyl)phenyl)isobenzofuran
CAS 2514955-48-5
Molekylformel C7 H6 F N O3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H6FNO3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)
LEDER Nc1cc(C(=O)O)c(F)cc1O
IUPAC-namn 5-amino-2-fluoro-4-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.126
Formel vikt 171.033