Läs mer
1,3-Bis(2'bromo-4'-cyano-fenoxy) propan, TRC
Produktkod. 30334458
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30334458 10 mg
1 options
Produktkod. 30334458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB41499010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2'bromo-4'-cyano-phenoxy)propane
CAS 93840-60-9
Molekylformel C17 H12 Br2 N2 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4,4'-[1,3-Propanediylbis(oxy)]bis[3-bromo-benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C17H12Br2N2O2/c18-14-8-12(10-20)2-4-16(14)22-6-1-7-23-17-5-3-13(11-21)9-15(17)19/h2-5,8-9H,1,6-7H2
LEDER Brc1cc(ccc1OCCCOc2ccc(cc2Br)C#N)C#N
IUPAC-namn 3-bromo-4-[3-(2-bromo-4-cyanofenoxy)propoxy]benzonitril
Molekylvikt (g/mol) 436.097
Formel vikt 433.927