Läs mer
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, Mikromol™
Produktkod. 30051563
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051563 25 mg
1 options
Produktkod. 30051563 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0923.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3-Bis(2-chloroethyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
CAS 2214-72-4
Analyt- eller komponentnamn 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H10 Cl2 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Urea, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, Urea, 1,3-bis(2-chloroethyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Bis(2-chloroethyl)urea, NSC 36198
InChI formel InChI=1S/C5H10Cl2N2O/c6-1-3-8-5(10)9-4-2-7/h1-4H2,(H2,8,9,10)
LEDER ClCCNC(=O)NCCCl
IUPAC-namn 1,3-bis(2-chloroethyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 185.05
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 184.017 g/mol