Läs mer
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)bensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene |
| CAS | 802-93-7 |
| Molekylformel | C12H6F12O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6F12O2/c13-9(14,15)7(25,10(16,17)18)5-2-1-3-6(4-5)8(26,11(19,20)21)12(22,23)24/h1-4,25-26H |
| LEDER | OC(c1cccc(c1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-[3-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 410.16 |
| Formel vikt | 410.0176 |