Läs mer
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)bensen, TRC
Produktkod. 30394956
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30394956 100 mg
1 options
Produktkod. 30394956 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH953863100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
CAS 802-93-7
Molekylformel C12H6F12O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H6F12O2/c13-9(14,15)7(25,10(16,17)18)5-2-1-3-6(4-5)8(26,11(19,20)21)12(22,23)24/h1-4,25-26H
LEDER OC(c1cccc(c1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-[3-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-hydroxypropan-2-yl)fenyl]propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 410.16
Formel vikt 410.0176