missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| CAS | 16929-60-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H20 O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol, Guaifenesin Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O5/c1-19-14-7-3-5-9-16(14)21-11-13(18)12-22-17-10-6-4-8-15(17)20-2/h3-10,13,18H,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2OC |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.34 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?