Läs mer
1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(2-methylphenyl)isobenzofuran |
| CAS | 252873-65-7 |
| Molekylformel | C3 H7 N O4 S |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1,3-Di(2-methylphenyl)isobenzofuran, 1,3-Bis(2-methylphenyl)-isobenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO4S/c4-9(7,8)2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)(H2,4,7,8) |
| LEDER | NS(=O)(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-sulfamoylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.157 |
| Formel vikt | 153.01 |