Läs mer
1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30945243
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30945243 250 mg 250mg
30935321 1 g 1g
30929699 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30945243 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD00797469250mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(2-propynyloxy)benzene
CAS 26627-36-1
Molekylformel C12H10O2
MDL-nummer MFCD00224312
Kvantitet 250 mg
LEDER C#CCOC1=CC(OCC#C)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 186.21
Procent renhet 97%