Läs mer
1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 1391053-55-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C37 H42 Cl2 N8 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Domperidone Imp. F (EP), 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19Cl/c1-9-6-11(13(3,4)5)7-10(2)12(9)8-14/h6-7H,8H2,1-5H6 |
| LEDER | Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5CCC(CC5)N6C(=O)Nc7cc(Cl)ccc67)c8ccccc48)CC3)C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]benzimidazol-2-one |
| Visa mer |