Läs mer
1,3-Bis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]tiourea
Produktkod. 16637052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16637052 1 g 1g
16647052 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16637052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465880010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1060-92-0 | C17H8F12N2S | 500,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1060-92-0
Molekylformel C17H8F12N2S
Molekylvikt (g/mol) 500.31
MDL-nummer MFCD00829878
InChI-nyckel RWXWQJYJWJNJNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Schreiner's Thiourea Catalyst
IUPAC-namn 1,3-bis[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]tiourea
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=CC(NC(=S)NC2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Alfa vektor BISBISTRIFLUOROMETHYLPHENYLTHIOUREA
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Smältpunkt 150°C to 157°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 500.3
Fysisk form Crsytalline Powder or Crystals
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.