Läs mer
1,3-Bis[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| CAS | 230975-30-1 |
| Molekylformel | C21 H28 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4,4'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene] |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-3-7-20(8-4-17)25-15-19(22)16-26-21-9-5-18(6-10-21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3 |
| LEDER | COCCc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CCOC)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.44 |
| Formel vikt | 360.1937 |