Läs mer
1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride |
| CAS | 2408971-27-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H30 Cl2 N4 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. H (BP) as Dihydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity H, Trazodone Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30Cl2N4.2ClH/c24-20-4-1-6-22(18-20)28-14-10-26(11-15-28)8-3-9-27-12-16-29(17-13-27)23-7-2-5-21(25)19-23;;/h1-2,4-7,18-19H,3,8-17H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4)CC2 |
| IUPAC-namn | 1-(3-chlorophenyl)-4-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]piperazine;dihydrochloride |
| Visa mer |