Läs mer
1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propane |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-5(8)9-6(2,3)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |