missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis((4-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)methyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine] |
| CAS | 1207847-84-4 |
| Molekylformel | C42 H44 Cl2 N4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,1'-(1,3-Phenylenebismethylene)-bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine], Meclozine Hydrochloride Imp. D (EP), Piperazine, 1,1'-[1,3-phenylenebis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C42H44Cl2N4/c43-39-18-14-37(15-19-39)41(35-10-3-1-4-11-35)47-26-22-45(23-27-47)31-33-8-7-9-34(30-33)32-46-24-28-48(29-25-46)42(36-12-5-2-6-13-36)38-16-20-40(44)21-17-38/h1-21,30,41-42H,22-29,31-32H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(N2CCN(Cc3cccc(CN4CCN(CC4)C(c5ccccc5)c6ccc(Cl)cc6)c3)CC2)c7ccccc7 |
| IUPAC-namn | 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-[[3-[[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]methyl]phenyl]methyl]piperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 675.73 |
| Formel vikt | 674.2943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?