Läs mer
1,3-Bis[4-(7-chloro-4-quinolinyl)-1-piperazinyl]propane tetraphosphate tetrahydrate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425785
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425785 25 g 25g
15435785 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66513.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 915967-82-7
Molekylformel C29H52Cl2N6O20P4
Molekylvikt (g/mol) 999.552
MDL-nummer MFCD11870901
InChI-nyckel AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperaquine phosphate hydrate, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, unii-854d7k8lxb, piperaquine tetraphosphate hydrate, piperaquine phosphate, quinoline, 4,4'-1,3-propanediyldi-4,1-piperazinediyl bis 7-chloro-, phosphate, hydrate 1:4:4, piperaquine tetraphosphate tetrahydrate hplc, tetrakis phosphoric acid piperaquine tetrahydrate, 1,3-bis 4-7-chloroquinolin-4-yl piperazin-1-yl propane tetrakis phosphate tetrahydrate
PubChem CID 49849842
IUPAC-namn 7-chloro-4-[4-[3-[4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl]piperazin-1-yl]quinoline;phosphoric acid;tetrahydrate
LEDER C1CN(CCN1CCCN2CCN(CC2)C3=C4C=CC(=CC4=NC=C3)Cl)C5=C6C=CC(=CC6=NC=C5)Cl.O.O.O.O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis[4-(7-chloro-4-quinolinyl)-1-piperazinyl]propane tetraphosphate tetrahydrate
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 999.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver