Läs mer
1,3-Bis(4-isobutoxybenzyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(4-isobutoxybenzyl)urea |
| CAS | 955997-87-2 |
| Molekylformel | C23H32N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O3/c1-17(2)15-27-21-9-5-19(6-10-21)13-24-23(26)25-14-20-7-11-22(12-8-20)28-16-18(3)4/h5-12,17-18H,13-16H2,1-4H3,(H2,24,25,26) |
| LEDER | CC(C)COc1ccc(CNC(=O)NCc2ccc(OCC(C)C)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[[4-(2-methylpropoxy)phenyl]methyl]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.52 |
| Formel vikt | 384.2413 |