missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis(4-methoxybenzyl)-5-fluorouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(4-methoxybenzyl)-5-fluorouracil |
| CAS | 897304-05-1 |
| Molekylformel | C20 H19 F N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19FN2O4/c1-26-16-7-3-14(4-8-16)11-22-13-18(21)19(24)23(20(22)25)12-15-5-9-17(27-2)10-6-15/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(CN2C=C(F)C(=O)N(Cc3ccc(OC)cc3)C2=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-fluoro-1,3-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.37 |
| Formel vikt | 370.1329 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?