Läs mer
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N'-Bis-(4-nitrophenyl)urea |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18) |
| Formel vikt | 302.0651 |
| Procent renhet | >95% |