Läs mer
1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine |
| CAS | 105828-41-9 |
| Molekylformel | C15 H14 Cl2 N6 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Imidacloprid Impurity 1, 2-Imidazolidinimine, 1,3-bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro- (9CI), 1,3-Bis[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinimine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2N6O2/c16-13-3-1-11(7-18-13)9-21-5-6-22(15(21)20-23(24)25)10-12-2-4-14(17)19-8-12/h1-4,7-8H,5-6,9-10H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)N=C1N(Cc2ccc(Cl)nc2)CCN1Cc3ccc(Cl)nc3 |
| IUPAC-namn | N-[1,3-bis[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.22 |
| Formel vikt | 380.0555 |