Läs mer
1,3-Bis(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol(Carvedilol Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol |
| CAS | 1276477-91-8 |
| Molekylformel | C27 H22 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Propanol, 1,3-bis(9H-carbazol-4-yloxy)-, 1,3-Bis(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, Carvedilol elated, SKF-108731 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H22N2O3/c30-17(15-31-24-13-5-11-22-26(24)18-7-1-3-9-20(18)28-22)16-32-25-14-6-12-23-27(25)19-8-2-4-10-21(19)29-23/h1-14,17,28-30H,15-16H2 |
| LEDER | OC(COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)COc4cccc5[nH]c6ccccc6c45 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.48 |
| Formel vikt | 422.163 |