Läs mer
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane, 94%
Produktkod. 11388376
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388376 25 g 25g
11398376 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17295.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-bis(aminopropyl)tetrametyldisiloxan används som härdare för epoxiformmassa, som används för högtillförlitliga halvledarenheter. Det används också för att framställa siloxan-urea-kopimerer från 4,4'-difenylmetandiisocyanat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bis(aminopropyl)tetrametyldisiloxan används som härdare för epoxiformmassa, som används för högtillförlitliga halvledarenheter. Det används också för att framställa siloxan-urea-kopimerer från 4,4'-difenylmetandiisocyanat.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2469-55-8
Molekylformel C10H28N2OSi2
Molekylvikt (g/mol) 248.52
MDL-nummer MFCD00039786
InChI-nyckel GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
PubChem CID 17181
IUPAC-namn 3-[[3-aminopropyl(dimetyl)silyl]oxi-dimetylsilyl]propan-1-amin
LEDER C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Specifikationer
Kokpunkt 132°C to 139°C (11mmHg)
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1760876
Flampunkt 91°C (195°F)
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 248.52
Procent renhet 94%
Brytningsindex 1.45
Känslighet Air Sensitive
Densitet 0.897
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.