Läs mer
1,3-Bis(brommetyl)bensen, TRC
Produktkod. 30330640
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330640 1 g
1 options
Produktkod. 30330640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4150251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha,alpha'-Dibromo-m-xylene
CAS 626-15-3
Molekylformel C8 H8 Br2
Kvantitet 1 g
Synonym m-(Bromomethyl)benzyl Bromide, m-Bis(bromomethyl)benzene, m-Xylylene dibromide, α,α'-Dibromo-1,3-xylene, α,α'-Dibromo-m-xylene, α,α'-m-Xylene Dibromide
InChI formel InChI=1S/C8H8Br2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
LEDER BrCc1cccc(CBr)c1
IUPAC-namn 1,3-bis(brommetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 263.96
Formel vikt 261.8993