Läs mer
1,3-Bis(carboxymethyl)-1H-imidazolium, TRC
Produktkod. 30330429
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30330429 100 mg
1 options
Produktkod. 30330429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB415255100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(carboxymethyl)-1H-imidazolium
CAS 117255-11-5
Molekylformel C7H8N2O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-(1-(Carboxymethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl)acetate
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O4/c10-6(11)3-8-1-2-9(5-8)4-7(12)13/h1-2,5H,3-4H2,(H-,10,11,12,13)
LEDER OC(=O)Cn1cc[n+](CC(=O)[O-])c1
IUPAC-namn 2-[3-(carboxymethyl)imidazol-1-ium-1-yl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 184.15
Formel vikt 184.0484