Läs mer
1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357615
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11357615
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05858.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2943-70-6
Molekylformel C6H14Cl4OSi2
Molekylvikt (g/mol) 300.147
MDL-nummer MFCD00040856
InChI-nyckel YMDCHYWOAHMASL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76260
IUPAC-namn dichloromethyl-[dichloromethyl(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilane
LEDER C[Si](C)(C(Cl)Cl)O[Si](C)(C)C(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 149°C to 150°C (40mmHg)
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Kvantitet 100 g
Beilstein 1762720
Flampunkt 65°C (149°F)
Synonym 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane
Formel vikt 300.16
Procent renhet 94%
Brytningsindex 1.466
Densitet 1.221