Läs mer
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97%
Produktkod. 11419763
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419763 5 g 5g
11429763 25 g 25g
11439763 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419763 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12931.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
1,3-bis(difenylfosfino)propan används som en bidentat ligand i koordinationskemi och bildar komplex diklor(1,3-bis(difenylfosfino)propan)nickel genom att reagera med nickel(II)klorid. Detta komplex används som en katalysator för Kumada-kopplingsreaktion. Den fungerar också som en ligand för palladium(II)-katalysatorer som är användbar för sampolymerisation av kolmonoxid och eten för att få polyketoner. Vidare används det i palladiumkatalyserad arylering under Heck-reaktion och Suzuki-reaktion. Utöver detta fungerar den som en katalysator för Negishi-kopplings- och Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bis(difenylfosfino)propan används som en bidentat ligand i koordinationskemi och bildar komplex diklor(1,3-bis(difenylfosfino)propan)nickel genom att reagera med nickel(II)klorid. Detta komplex används som en katalysator för Kumada-kopplingsreaktion. Den fungerar också som en ligand för palladium(II)-katalysatorer som är användbar för sampolymerisation av kolmonoxid och eten för att få polyketoner. Vidare används det i palladiumkatalyserad arylering under Heck-reaktion och Suzuki-reaktion. Utöver detta fungerar den som en katalysator för Negishi-kopplings- och Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6737-42-4
Molekylformel C27H26P2
Molekylvikt (g/mol) 412.45
MDL-nummer MFCD00003050
InChI-nyckel LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
PubChem CID 81219
IUPAC-namn 3-difenylfosfanylpropyl(difenyl)fosfan
LEDER C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Smältpunkt 58°C to 63°C
Linjär formel (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Kvantitet 5 g
Beilstein 2821785
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 412.46
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.