Läs mer
1,3-Bis(difenylfosfin) propan, 97 %
Descrizione
1,3-bis(difenylfosfino)propan används som en bidentat ligand i koordinationskemi och bildar komplex diklor(1,3-bis(difenylfosfino)propan)nickel genom att reagera med nickel(II)klorid. Detta komplex används som en katalysator för Kumada-kopplingsreaktion. Den fungerar också som en ligand för palladium(II)-katalysatorer som är användbar för sampolymerisation av kolmonoxid och eten för att få polyketoner. Vidare används det i palladiumkatalyserad arylering under Heck-reaktion och Suzuki-reaktion. Utöver detta fungerar den som en katalysator för Negishi-kopplings- och Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1,3-bis(difenylfosfino)propan används som en bidentat ligand i koordinationskemi och bildar komplex diklor(1,3-bis(difenylfosfino)propan)nickel genom att reagera med nickel(II)klorid. Detta komplex används som en katalysator för Kumada-kopplingsreaktion. Den fungerar också som en ligand för palladium(II)-katalysatorer som är användbar för sampolymerisation av kolmonoxid och eten för att få polyketoner. Vidare används det i palladiumkatalyserad arylering under Heck-reaktion och Suzuki-reaktion. Utöver detta fungerar den som en katalysator för Negishi-kopplings- och Sonogashira-kopplingsreaktioner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane |
| Smältpunkt | 58 °C till 63 °C |
| Linjär formel | (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2821785 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 412.46 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.