Läs mer
[1,3-Bis(difenylfosfin) propan] nickel(II) klorid, TRC
Produktkod. 30347122
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30347122 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30347122 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4303532.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]nickel(II) Chloride
CAS 15629-92-2
Molekylformel C27H26Cl2NiP2
Kvantitet 2.5 g
Synonym (1,3-Bis(diphenylphosphino)propane)dichloronickel, 1,3-Bis(diphenylphosphino)nickel Dichloride, Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]nickel, Nickel 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane Dichloride, (1,3-dppp)NiCl2
InChI formel InChI=1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
LEDER Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn diklornickel; 3-difenylfosfanylpropyl(difenyl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 542.04
Formel vikt 540.024