Läs mer
1,3-Bis(difenylfosfino)propan, TRC
Produktkod. 30338803
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30338803 250 g
1 options
Produktkod. 30338803 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB430390250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS 6737-42-4
Molekylformel C27H26P2
Kvantitet 250 g
Synonym 1,1'-(1,3-Propanediyl)bis[1,1-diphenylphosphine], 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], Trimethylenebis[diphenylphosphine], 1,3-Bis(diphenylphosphine)propane, 1,3-DPPP, 1,3-Propanediylbis[diphenylphosphine], 1,3-Propylenebis(diphenylphosphine), DPPP, DPPP (Phosphine Derivative), NSC 193753
InChI formel InChI=1S/C27H26P2/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27/h1-12,14-21H,13,22-23H2
LEDER C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-namn 3-difenylfosfanylpropyl(difenyl)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 412.44