Läs mer
1,3-Bis(hydroxymethyl)urea, tech. 90%
Produktkod. 11493067
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493067 100 g 100g
11403077 500 g 500g
11413077 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16060.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 140-95-4 | C3H8N2O3 | 120.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-95-4
Molekylformel C3H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 120.11
MDL-nummer MFCD00014414
InChI-nyckel QUBQYFYWUJJAAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis hydroxymethyl urea, dimethylolurea, oxymethurea, n,n'-dimethylolurea, methural, carbamol, caurite, metural, urofix, protesine dmu
PubChem CID 8827
IUPAC-namn 1,3-bis(hydroximetyl)urea
LEDER OCNC(=O)NCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(hydroxymethyl)urea
Smältpunkt 124°C to 128°C
pH 7 till 8
Odör Odorless
Linjär formel (HOCH2NH)2C=O
Kvantitet 100 g
Formel vikt 120.11
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.