Läs mer
1,3-Bis(methylthio)propane, 97%
Produktkod. 11410517
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410517 1 g 1g
11420517 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22397.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 24949-35-7 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24949-35-7
Molekylformel C5H12S2
Molekylvikt (g/mol) 136.27
MDL-nummer MFCD00039811
InChI-nyckel JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis methylthio propane, 1,3-bis methylsulfanyl propane, 2,6-dithiaheptane, propane, 1,3-bis methylthio, acmc-20ap52, 1,3-bis methylsulfanyl-propane
PubChem CID 141161
IUPAC-namn 1,3-bis(methylsulfanyl)propane
LEDER CSCCCSC
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis(methylthio)propane
Densitet 1.011
Kokpunkt 88°C to 90°C (12 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 1 g
Beilstein 1732333
Formel vikt 136.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.