missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol (Bis-ether Derivative), Mikromol™
Beskrivning
1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol (Bis-ether Derivative)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol |
| CAS | 17216-10-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H20 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Propranolol Hydrochloride Imp. C (EP), Propranolol Imp. C (EP), 1,3-Bis(naphthalen-1-yloxy)-propan-2-ol, Bis-ether Derivative of Propranolol, Propranolol Hydrochloride Impurity C, Propranolol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20O3/c24-19(15-25-22-13-5-9-17-7-1-3-11-20(17)22)16-26-23-14-6-10-18-8-2-4-12-21(18)23/h1-14,19,24H,15-16H2 |
| LEDER | OC(COc1cccc2ccccc12)COc3cccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | 1,3-dinaphthalen-1-yloxypropan-2-ol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?