Läs mer
1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea, 95%
Produktkod. 10557834 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10557834 25 g Glasflaska 25g
10274534 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10557834 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393740250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107819-90-9
Molekylformel C12H22N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 290.38
MDL-nummer MFCD00239356
InChI-nyckel UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-boc-2-methylisothiourea, s-methyl-n,n'-bis tert-butoxycarbonyl isothiourea, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-methyl-2-thiopseudourea, n,n'-di-boc-s-methylisothiourea, n,n inverted exclamation marka-di-boc-s-methylisothiourea, n,n-di-boc-s-methylisothiourea, bis-boc-thiopseudourea, polymer-bound, 1,3-di-tert-butoxycarbonyl-2-methylisothiourea, 1,3-bis-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-thiopseudourea, z-n,n'-bis tert-butyloxycarbonyl-s-methylisothiourea
PubChem CID 6376008
IUPAC-namn tert-butyl (NZ)-N-[[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-metylsulfanylmetyliden]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Smältpunkt 115.0°C to 121.0°C
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 290.38
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.