Läs mer
1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis(tert-Butyldimethylsiloxy)-2-propanol |
| CAS | 85951-09-3 |
| Molekylformel | C15H36O3Si2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,2,3,3,9,9,10,10-Octamethyl-4,8-dioxa-3,9-disilaundecan-6-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilanyloxy)propan-2-ol, 1,3-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H36O3Si2/c1-14(2,3)19(7,8)17-11-13(16)12-18-20(9,10)15(4,5)6/h13,16H,11-12H2,1-10H3 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC(O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.62 |
| Formel vikt | 320.2203 |